Merck
XF3001200
Millipore
Filterhalter für die Epifluoreszenzmikroskopie, 13 mm, Edelstahl
Epifluorescence Filter Holder, 13mm, stainless steel
Synonym(e):
Filter Holder, Stainless Steel Filter Holder
About This Item
UNSPSC-Code:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Materialien
anodized aluminum spring clamp(s)
silicone stopper
stainless steel base
stainless steel funnel(s)
Methode(n)
vacuum filtration: suitable
Filterdurchm.
13 mm
Filtrationsfläche
0.7 cm2
Trichterkapazität
250 mL
Fitting
inlet funnel
No. 8 outlet stopper for standard 1 L filtering flask (perforated silicone)
Anwendung(en)
filtration
Kompatibilität
for use with Epifluorescence Filter Holder
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Der hochglanzpolierte Edelstahltrichter wurde für eine präzise, quantitative Vakuumfiltration von Proben für die bakteriologische Analyse mittels Epifluoreszenzmikroskopie entwickelt. Er verhindert, dass Bakterienzellen an der Oberfläche anhaften.
Anwendungen:
Bakteriologische Analyse mittels Epifluoreszenzmikroskopie