GF58365041
Iron/nickel
rod, Fe 55%/Ni 45%, 16 mm diameter, length 100 mm, temper unannealed
Synonym(e):
FE187930
Empfohlene Produkte
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 583-650-41
Länge
100 mm
Durchmesser
16 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)