GF56726893
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), sheet, thickness 10 mm, size 150 × 150 mm
Synonym(e):
ES303100
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 567-268-93
Größe
150 × 150 mm
Dicke
10 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)