Merck
GF23212471
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), laminate, thickness 0.1 mm, size 100 × 100 mm, polymer thickness 0.05mm
Synonym(e):
ES301532
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 232-124-71
Größe
100 × 100 mm
Dicke
0.1 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)