Merck
GF52509719
Copper-gold alloy, Cu95Au5
50g lump, 10mm max. lump size
Synonym(e):
CY286100
About This Item
UNSPSC-Code:
31152304
NACRES:
NA.23
Form
lumps
Hersteller/Markenname
Goodfellow 525-097-19
Gewicht
50 g
Max. Stückgröße
10 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)