Merck
GF50824638
Indium-silver alloy, In97Ag3
foil, 120 x 120mm, 0.3mm thickness
Synonym(e):
IN130300
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 508-246-38
Größe × Dicke
120 mm × 120 mm × 0.3 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)