GF48254193
Indium-silver alloy, In97Ag3
foil, 60 x 60mm, 0.3mm thickness
Synonym(e):
IN130300
Empfohlene Produkte
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 482-541-93
Größe × Dicke
60 mm × 60 mm × 0.3 mm