Merck
GF50658891
Polypropylene
(PP), laminate, thickness 0.07 mm, size 600 × 600 mm, polymer thickness 0.050mm
Synonym(e):
PP301540
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 506-588-91
Größe
600 × 600 mm
Dicke
0.07 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)