GF27327258
Polypropylene
(PP), laminate, thickness 0.07 mm, L 20 m, polymer thickness 0.050mm
Synonym(e):
PP301540
Empfohlene Produkte
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 273-272-58
Länge
20 m
Dicke
0.07 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable