Merck
GF49675269
Cellulose Acetate Butyrate
(CAB), sheet, thickness 0.76 mm, size 500 × 500 mm, clear
Synonym(e):
AC303076
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 496-752-69
Größe
500 × 500 mm
Dicke
0.76 mm
Farbe
clear
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)