GF26093921
Cellulose Acetate Butyrate
(CAB), sheet, thickness 1 mm, size 605 × 605 mm
Synonym(e):
AC303100
Empfohlene Produkte
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 260-939-21
Größe
605 × 605 mm
Dicke
1 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)