GF46333133
Constantan - resistance alloy, Cu55Ni45
insulated wire, 100m length, 0.05mm conductor diameter, 0.005mm insulation thickness, polyimide insulation
Synonym(e):
CU045820
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
polyimide insulation
thermocouple wire
Form
wire (insulated)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 463-331-33
Isolierungsstärke
0.005 mm
Draht L × Durchm.
100 m × 0.05 mm , conductor diameter
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF46333133-1EA | 4061825472133 |