GF44923080
Copper/Cobalt/Beryllium
rod, Cu 97%/Co 2.55/Be 0.5%, 28 mm diameter, length 500 mm
Synonym(e):
CY267945
Empfohlene Produkte
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 449-230-80
Länge
500 mm
Durchmesser
28 mm