Merck
GF43640816
Polyethylene Naphthalate
(PEN), laminate, thickness 0.047 mm, size 500 × 500 mm, polymer thickness 0.012mm
Synonym(e):
ES361620
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 436-408-16
Größe
500 × 500 mm
Dicke
0.047 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)