Merck
GF43109917
Inconel® alloy 718 - heat resisting alloy, Ni53Fe19Cr19NbMoTi
rod, 200mm x 6.35mm diameter, annealed
Synonym(e):
NI137910
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 431-099-17
L × Durchm.
200 mm × 6.35 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF43109917-1EA4061825463667
GF43109917-2EA4061829964801
GF43109917-5EA4061831015027