GF42205621
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
1000mm rod, 6.35mm diameter
Synonym(e):
FE047910
Empfohlene Produkte
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 422-056-21
L × Durchm.
1000 m × 6.35 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)