GF39399788
Polyaramid
(polymetaphenylene isophthalamide), honeycomb, thickness 20 mm, size 300 × 300 mm, cell size 6 mm
Synonym(e):
AR312850
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
honeycomb
Hersteller/Markenname
Goodfellow 393-997-88
Küvettengröße
6 mm
Größe
300 × 300 mm
Dicke
20 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)