Merck
GF86268606
Stainless steel - AISI 316l
non-woven fabric, Fe/Cr18%/Ni10%/Mo 3%, weight.m-2 -50g, size 150 × 150 mm, thickness 0.060 mm
Synonym(e):
FF213720
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Form
fabric
Hersteller/Markenname
Goodfellow 862-686-06
Größe
150 × 150 mm
Dicke
0.060 mm
Gewicht
50 g
per meter squared
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)