Wichtige Dokumente
GF38495885
Mangan
rod, 50mm, diameter 4.0mm, cast, 99.5%
Synonym(e):
Mangan
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.5%
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 384-958-85
Widerstandsfähigkeit
185 μΩ-cm, 20°C
L × Durchm.
50 mm × 4.0 mm
bp
1962 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1244 °C (lit.)
Dichte
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Mn]
InChI
1S/Mn
InChIKey
PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF38495885-1EA | 4061825391625 |