GF38081426
Quartz - fused
tube, outside diameter 5.0 mm, length 500 mm, wall thickness 1.0 mm
Synonym(e):
SI617080
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101503
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 380-814-26
Länge
500 mm
AD
5.0 mm
Wandstärke
1.0 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)