GF38014893
Aluminiumoxid
granule, 2 mm nominal granule size, weight 20 g, purity 99.99%
Synonym(e):
AL606300
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11181511
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Assay
99.99%
Form
granular
Hersteller/Markenname
Goodfellow 380-148-93
Gewicht
20 g
Nominale Korngröße
2 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)