Merck
GF34435807
Eisen
foil, thickness 0.025 mm, size 300 × 300 mm, purity 99.5%
Synonym(e):
FE000240
About This Item
Lineare Formel:
Fe
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
55.85
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141721
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
99.5%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 344-358-07
Widerstandsfähigkeit
9.71 μΩ-cm
Größe
300 × 300 mm
Dicke
0.025 mm
bp
2750 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1535 °C (lit.)
Dichte
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Fe]
InChI
1S/Fe
InChIKey
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF34435807-10EA4061821034014
GF34435807-1EA4061821034021
GF34435807-2EA4061821034038
GF34435807-5EA4061821034045