GF33106373
Polyethylene Naphthalate
(PEN), laminate, thickness 0.047 mm, L 2 m, polymer thickness 0.012mm
Synonym(e):
ES361620
Empfohlene Produkte
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 331-063-73
Länge
2 m
Dicke
0.047 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)