Wichtige Dokumente
GF31110859
Kohlenstoff
foil, 100x100mm, thickness 0.25mm, rigid graphite, fine grain size, 99.997%
Synonym(e):
Aktivkohle
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Assay
99.997%
Form
foil
Selbstzündungstemp.
842 °F
Hersteller/Markenname
Goodfellow 311-108-59
Widerstandsfähigkeit
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
Größe × Dicke
100 × 100 mm × 0.25 mm
mp (Schmelzpunkt)
3550 °C (lit.)
SMILES String
[C]
InChI
1S/C
InChIKey
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)