Wichtige Dokumente
GF31003456
Aluminium
rod, 100mm, diameter 5.0mm, as drawn, 99.999%
Synonym(e):
Aluminium
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.999%
Form
rod
Selbstzündungstemp.
1400 °F
Hersteller/Markenname
Goodfellow 310-034-56
Widerstandsfähigkeit
2.6548 μΩ-cm
L × Durchm.
100 mm × 5.0 mm
bp
2460 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
660.37 °C (lit.)
Dichte
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Al]
InChI
1S/Al
InChIKey
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)