Merck
294713
Sigma-Aldrich
Aluminiumchlorid
99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Aluminum trichloride
About This Item
Lineare Formel:
AlCl3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
133.34
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
eCl@ss:
38120507
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay:
99.99% trace metals basis
Form:
powder
Dampfdruck
1 mmHg ( 100 °C)
Qualitätsniveau
Assay
99.99% trace metals basis
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: aluminum
Verunreinigungen
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
mp (Schmelzpunkt)
190 °C (lit.)
SMILES String
Cl[Al](Cl)Cl
InChI
1S/Al.3ClH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
InChIKey
VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K
Allgemeine Beschreibung
Aluminumchlorid kann durch Chlorierung von flüssigem Aluminium in keramikbeschichteten Reaktionsbehältern bei 600 - 700 oC hergestellt werden.
Anwendung
Hochfester Stahl wurde in einer sauren ionischen Flüssigkeit aus 1-Ethyl-3-methylimidazoliumchlorid und AlCl3 elektrochemisch mit Al beschichtet. AlCl3 kann zur Bildung einer Al-Cd-Legierung verwendet werden. Wasserfreies Alumuniumchlorid ist ein Katalysator in der organischen Chemie, insbesondere für Friedel-Crafts-Reaktionen. Des Weiteren kann es als Nukleirungsmittel bei der Herstellung von TiO2-Pigmenten durch das Chloridverfahren eingesetzt werden.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Die gleichzeitigen Reduktionen in der Gasphase durch Wasserstoff in Gegenwart von anderen Metallhaliden resultiert in fein getrennten intermetallischen Verbindungen, die Anwendung als strukturelle Materialien oder Verbindungen finden und nützliche thermoelektrische, magnetische und oxidationsbeständige Eigenschaften aufweisen. Aluminiumnitrid kann aus den Elementen synthetisiert werden, wobei der Zusatz von AlCl3 die Kristallisierung unterstützt.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Al-Cd Alloy Formation by Aluminum Underpotential Deposition from AlCl3+NaCl Melts on Cadmium Substrate
Niko Jovicevic, et al.
Metall. Mater. Trans. B, 44(1), 106-114 (2013)
Challenges in the electrochemical coating of high-strength steel screws by aluminum in an acidic ionic liquid composed of 1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride and AlCl3
Sherif Zein El Abedin and Endres F
Journal of Solid State Electrochemistry, 17(4), 1127-1132 (2013)
Diagnosis and management of hyperhidrosis.
R A Benson et al.
BMJ (Clinical research ed.), 347, f6800-f6800 (2013-11-28)
Dharmalingam Prakash et al.
Neuromolecular medicine, 15(1), 192-208 (2013-01-15)
Aluminum (Al) is an environmental neurotoxin that affects cerebral functions and causes health complications. However, the role of Al in arbitrating glia homeostasis and pathophysiology remains obscure. Astrocyte, microglia activation (reactive gliosis), and associated inflammatory events play a decisive role
Bagineni Prasad et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 48(84), 10434-10436 (2012-09-20)
A conceptually new and straightforward introduction of sulfonyl groups at the C-7 position of an indole ring has been achieved via AlCl(3) mediated unexpected regioselective sulfonyl group migration for N-alkyl/aryl/heteroarylsulfonyl indoles affording potential inhibitors of Mycobacterium tuberculosis H37Rv chorismate mutase.