Wichtige Dokumente
1.01084
Aluminiumchlorid-Hexahydrat
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, USP
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
Aluminiumchlorid-Hexahydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Agentur
BP
Ph. Eur.
USP
Qualitätsniveau
Beschreibung
EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP,USP
Produktlinie
EMPROVE® ESSENTIAL
Form
solid
Wirksamkeit
3311 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH-Wert
2.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
100 °C
Dichte
2.40 g/cm3 at 20 °C
Anwendung(en)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
[Al](Cl)(Cl)Cl.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Al.3ClH.6H2O/h;3*1H;6*1H2/q+3;;;;;;;;;/p-3
InChIKey
JGDITNMASUZKPW-UHFFFAOYSA-K
Allgemeine Beschreibung
Im Rahmen unseres EMPROVE® Programms werden unsere Rohstoffe mit ausführlicher Dokumentation geliefert, wodurch die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, eine uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Risikominderung ermöglicht werden. Unser SAFC® Sortiment an hochwertigen Produkten für biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierungen und Produktionsprozesse besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien produziert.
Anwendung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
Zielorgane
Lungs
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable