Merck
GF30408386
Blei
foil, thickness 0.20 mm, length 0.5 m, purity 99.95%
Synonym(e):
PB000360
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Pb
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
207.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141723
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
99.95%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 304-083-86
Widerstandsfähigkeit
20.65 μΩ-cm
Länge
0.5 m
Dicke
0.20 mm
bp
1740 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
327.4 °C (lit.)
SMILES String
[Pb]
InChI
1S/Pb
InChIKey
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Piktogramme
Health hazardEnvironment
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Zielorgane
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)