Wichtige Dokumente
GF30238141
Zink
rod, 19 mm diameter, length 200 mm, purity 99.9%
Synonym(e):
ZN007940
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
1 mmHg ( 487 °C)
Assay
99.9%
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 302-381-41
Widerstandsfähigkeit
5.8 μΩ-cm, 20°C
Länge
200 mm
Durchmesser
19 mm
bp
907 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
420 °C (lit.)
Dichte
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Zn]
InChI
1S/Zn
InChIKey
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF30238141-1EA | 4061821023551 |
GF30238141-5EA | 4061821023575 |
GF30238141-10EA | 4061821023544 |
GF30238141-2EA | 4061821023568 |