Merck
GF30015582
Gallium/Indium
lump, Ga 75.5%/In 24.5%, 10 mm max. lump size, weight 250 g, condition liquid at rtp
Synonym(e):
GA046100
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
lumps
Hersteller/Markenname
Goodfellow 300-155-82
Gewicht
250 g
Max. Stückgröße
10 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF30015582-1EA4061821146205