Merck
GF28932172
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
100m wire, 0.15mm diameter, annealed
Synonym(e):
NI055125
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 289-321-72
L × Durchm.
100 mm × 0.15 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF28932172-1EA4061825433523