Merck
GF28887351
Stainless steel - AISI 321
tube, Fe/Cr18%/Ni 9%/Ti, outside diameter 10.0 mm, length 100 mm, wall thickness 2.0 mm
Synonym(e):
FE217600
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 288-873-51
Länge
100 mm
AD
10.0 mm
Wandstärke
2.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)