Merck
GF00198389
Stainless steel - AISI 321
wire, Fe/Cr18%/Ni 9%/Ti, 0.5 mm diameter, length 20 m, temper annealed
Synonym(e):
FE215150
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 001-983-89
Länge
20 m
Durchmesser
0.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)