GF28732743
Quartz - fused
tube, outside diameter 12.0 mm, length 200 mm, wall thickness 1.0 mm
Synonym(e):
SI617260
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101503
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 287-327-43
Länge
200 mm
AD
12.0 mm
Wandstärke
1.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)