Merck
GF13655853
Quartz - fused
tube, outside diameter 3.0 mm, length 200 mm, wall thickness 0.9 mm
Synonym(e):
SI617041
About This Item
UNSPSC-Code:
11101503
NACRES:
NA.23
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 136-558-53
Länge
200 mm
AD
3.0 mm
Wandstärke
0.9 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)