Wichtige Dokumente
GF26710680
Rhodium
wire reel, 0.1m, diameter 0.12mm, as drawn, 99.9%
Synonym(e):
Rhodium
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.90%
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 267-106-80
Widerstandsfähigkeit
4.33 μΩ-cm, 20°C
L × Durchm.
0.1 m × 0.12 mm
bp
3727 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1966 °C (lit.)
Dichte
12.41 g/cm3 (lit.)
SMILES String
[Rh]
InChI
1S/Rh
InChIKey
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)