Wichtige Dokumente
GF26438924
Indium
foil, 50x50mm, thickness 0.1mm, as rolled, 100%
Synonym(e):
Indium, IN000230
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
<0.01 mmHg ( 25 °C)
Assay
100%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 264-389-24
Widerstandsfähigkeit
8.37 μΩ-cm
Größe × Dicke
50x50 mm × 0.1 mm
mp (Schmelzpunkt)
156.6 °C (lit.)
Dichte
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[In]
InChI
1S/In
InChIKey
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF26438924-5EA | 4061829557980 |
GF26438924-10EA | 4061829478612 |
GF26438924-1EA | 4061825362458 |
GF26438924-2EA | 4061829496616 |