GF25180040
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
200mm rod, 38.1mm diameter
Synonym(e):
FE047955
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 251-800-40
L × Durchm.
200 mm × 38.1 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)