SYNF198100
Synthware™ powder funnel with flattened side
joint: ST/NS 29/20, top diam. 100 mm
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.51
Empfohlene Produkte
Verbindung
joint: ST/NS29/20
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware F198100
Oberteil Durchm.
100 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Funnels have 60° angled side with a standard taper inner joint.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SYNF198100-1EA | 4061832186672 |