GF24661830
Polymethylpentene
TPX®, film, thickness 0.5 mm, diam. 8 mm
Synonym(e):
ME311250
Empfohlene Produkte
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 246-618-30
Durchmesser
8 mm
Dicke
0.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)