Merck
GF23624018
Iron/Silicon
powder, Fe 91%/Si 9%, max. particle size 150 micron, weight 50 g, condition gas atomized
Synonym(e):
FE166011
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 236-240-18
Gewicht
50 g
Max. Partikelgröße
150 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)