GF58129308
Iron/Silicon
powder, Fe 91%/Si 9%, max. particle size 150 micron, weight 20 g, condition gas atomized
Synonym(e):
FE166011
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 581-293-08
Gewicht
20 g
Max. Partikelgröße
150 μm
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 2 - Self-heat. 2
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)