GF20784360
Aluminium
sphere, 100pcs, diameter 2.5mm, aluminum alloy 2017 precision sphere, grade 200, 95.2%
Synonym(e):
Aluminium
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95.20%
Form
spheres
Selbstzündungstemp.
1400 °F
Hersteller/Markenname
Goodfellow 207-843-60
Widerstandsfähigkeit
2.6548 μΩ-cm
Durchmesser
2.5 mm
Partikelgröße
2.5 mm
bp
2460 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
660.37 °C (lit.)
Dichte
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Al]
InChI
1S/Al
InChIKey
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable