Merck
GF20576392
Constantan- resistance alloy
foil, Cu 55%/Ni 45%, thickness 0.50 mm, size 100 × 110 mm, temper as rolled
Synonym(e):
CU040380
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 205-763-92
Größe
100 × 110 mm
Dicke
0.50 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)