GF72786325
Constantan- resistance alloy
foil, Cu55%/Ni45%, thickness 0.005 mm, size 100 × 100 mm, temper as rolled
Synonym(e):
CU040200
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 727-863-25
Größe
100 × 100 mm
Dicke
0.005 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF72786325-2EA | 4061821140517 |
GF72786325-10EA | 4061821140494 |
GF72786325-1EA | 4061821140500 |
GF72786325-5EA | 4061821140524 |