Merck
GF19845377
Cadmium selenide
lump, 15 mm max. lump size, weight 100 g
Synonym(e):
CD516100
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Form
lumps
Hersteller/Markenname
Goodfellow 198-453-77
Gewicht
100 g
Max. Stückgröße
15 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)