GF18379952
Stainless steel - AISI 304
foil, Fe/Cr18%/Ni 10%, thickness 0.1 mm, length 5 m, temper hard
Synonym(e):
FE220271
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 183-799-52
Länge
5 m
Dicke
0.1 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)