Merck
GF16994751
Tin/Zinc
foil, Sn 75%/Zn 25%, thickness 0.6 mm, size 25 × 25 mm, temper as rolled
Synonym(e):
SA200360
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 169-947-51
Größe
25 × 25 mm
Dicke
0.6 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF16994751-2EA4061821135254
GF16994751-1EA4061821135247