GF16517145
Manganin® - resistance alloy, Cu86Mn12Ni2
rod, 100mm x 8mm diameter, annealed
Synonym(e):
CU067920
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 165-171-45
L × Durchm.
100 mm × 8 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF16517145-1EA | 4061825428666 |
GF16517145-2EA | 4061829962128 |
GF16517145-10EA | 4061829942250 |
GF16517145-5EA | 4061831012262 |