Merck
GF14526569
Gold-palladium alloy, Au93Pd7
0.2m wire, 0.5mm diameter, as drawn
Synonym(e):
AC015140
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 145-265-69
L × Durchm.
0.2 m × 0.5 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)